2'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-3-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2'-Methoxybiphenyl-3-ylamine, 3-(2-Methoxyphenyl)aniline
OR322524-1G OR322524-500MG
APOSOR322524-1GEA 328 EUR InStock
APOSOR322524-1G APOSOR322524-500MG
2'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-3-amine
2'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-3-amine
Formule: C₁₃H₁₃NO
MW: 199,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03424666
Numéro CAS: 96923-01-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité