4-Méthylpyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR322543-25GEA 80 EUR InStock
APOSOR322543-25G APOSOR322543-10G
4-Méthylpyrimidine
4-Méthylpyrimidine
Formule: C₅H₆N₂
MW: 94,12 g/mol
Point d'ébullition: 141…142 °C
Densité: 1,031 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006115
Numéro CAS: 3438-46-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité