(3R,4R)-1-Benzylpyrrolidine-3,4-diol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR322563-10G OR322563-1G OR322563-5G
APOSOR322563-10GEA 409 EUR InStock
APOSOR322563-10G APOSOR322563-1G APOSOR322563-5G
(3R,4R)-1-Benzylpyrrolidine-3,4-diol
(3R,4R)-1-Benzylpyrrolidine-3,4-diol
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Point de fusion: 94…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01073894
Numéro CAS: 163439-82-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité