N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serinemethylester
Fournisseur: Apollo Scientific
OR322570-100G OR322570-25G OR322570-500G
APOSOR322570-100GEA 127 EUR InStock
APOSOR322570-100G APOSOR322570-25G APOSOR322570-500G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serinemethylester
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine methyl ester
Formule: C₉H₁₇NO₅
MW: 219,24 g/mol
Densité: 1.082 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191869
Numéro CAS: 2766-43-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité