2-Methyl-2,8-diazaspiro[5.5]undecane
Fournisseur: Apollo Scientific
OR322631-500MG OR322631-1G
APOSOR322631-500MGEA 275 EUR InStock
APOSOR322631-500MG APOSOR322631-1G
2-Methyl-2,8-diazaspiro[5.5]undecane
2-Methyl-2,8-diazaspiro[5.5]undecane
Formule: C₁₀H₂₀N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03768342
Numéro CAS: 845290-58-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité