1-(3-Chlorophenyl)-4-hydroxy-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR322681-500MG OR322681-1G
APOSOR322681-500MGEA 415 EUR InStock
APOSOR322681-500MG APOSOR322681-1G
1-(3-Chlorophenyl)-4-hydroxy-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid
1-(3-Chlorophenyl)-4-hydroxy-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₇ClN₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00141204
Numéro CAS: 339029-56-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité