4-(4-Methylpiperazino)-1,2-benzenediamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR322770-1G OR322770-250MG
APOSOR322770-1GEA 434 EUR InStock
APOSOR322770-1G APOSOR322770-250MG
4-(4-Methylpiperazino)-1,2-benzenediamine 95%
4-(4-Methylpiperazino)-1,2-benzenediamine
Formule: C₁₁H₁₈N₄
Point de fusion: 101…103 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03001209
Numéro CAS: 54998-08-2
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité