L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
1-[1-(1H-Pyrazol-3-yl)ethyl]-1H-1,2,4-triazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32293-1G OR32293-5G
APOSOR32293-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR32293-1G APOSOR32293-5G
1-[1-(1H-Pyrazol-3-yl)ethyl]-1H-1,2,4-triazole 95%
1-[1-(1H-Pyrazol-3-yl)ethyl]-1H-1,2,4-triazole
Formule: C₇H₉N₅
MW: 163.18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142028
Numéro CAS: 303996-69-2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité