5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzimidazole 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Aminophenyl)-1H-benzimidazol-5-amine
OR323128-25G
APOSOR323128-25GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR323128-25G
5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzimidazole 98+%
5-Amino-2-(4-aminophenyl)benzimidazole
Formule: C₁₃H₁₂N₄
MW: 224,27 g/mol
Point de fusion: 236 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00451475
Numéro CAS: 7621-86-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité