1,4-Dibromobutane
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1,4-Dibromo butane
OR323244-500G OR323244-100G OR323244-1KG
APOSOR323244-500GEA 58 EUR InStock
APOSOR323244-500G APOSOR323244-100G APOSOR323244-1KG
1,4-Dibromobutane
1,4-Dibromobutane
Formule: BrH₂C(CH₂)₂CH₂Br
MW: 215,92 g/mol
Point d'ébullition: 63…65 °C
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1.808 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000261
Numéro CAS: 110-52-1
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité