(2-Bromopropyl)benzène
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
APOSOR323250-25GEA 829 EUR InStock
APOSOR323250-25G APOSOR323250-5G
(2-Bromopropyl)benzène
(2-Bromopropyl)benzène
Formule: C₆H₅CH₂CHBrCH₃
MW: 199,09 g/mol
Point d'ébullition: 107…109 °C
Densité: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000149
Numéro CAS: 2114-39-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité