4-tert-Butylpyrocatéchol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR323288-1KG OR323288-250G OR323288-5KG
APOSOR323288-1KGEA 176 EUR InStock
APOSOR323288-1KG APOSOR323288-250G APOSOR323288-5KG
4-tert-Butylpyrocatéchol
4-tert-Butylpyrocatéchol
Formule: C₁₀H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002201
Numéro CAS: 98-29-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité