(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-2-methylpropane-2-sulphinamide, R)-(+)-tert-Butyl sulphinamide, (R)-2-Methyl-2-propanesulphinamide, (R)-(+)-tert-Butylsulphinamide, (R)-(+)-t-Butylsulphinamide
OR3233-100G OR3233-25G OR3233-500G
APOSOR3233-100GEA 84.1 EUR InStock
APOSOR3233-100G APOSOR3233-25G APOSOR3233-500G
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide 98%
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide
Formule: C₄H₁₁NOS
MW: 121,20 g/mol
Point de fusion: 103…107 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD05861479
Numéro CAS: 196929-78-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité