4-Aminobenzoate de tert-butyle
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 4-aminobenzoate
OR3240-25G OR3240-5G OR3240-100G
APOSOR3240-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR3240-25G APOSOR3240-5G APOSOR3240-100G
4-Aminobenzoate de tert-butyle
4-Aminobenzoate de tert-butyle
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,2423 g/mol
Point de fusion: 108…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00665790
Numéro CAS: 18144-47-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité