4-(5-Ethoxy-1,3-oxazol-2-yl)phenyl methyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Ethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-1,3-oxazole
OR32425-1G OR32425-5G
APOSOR32425-1GEA 336 EUR InStock
APOSOR32425-1G APOSOR32425-5G
4-(5-Ethoxy-1,3-oxazol-2-yl)phenyl methyl ether 95%
4-(5-Ethoxy-1,3-oxazol-2-yl)phenyl methyl ether
Formule: C₁₂H₁₃NO₃
MW: 219,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00793751
Numéro CAS: 477867-59-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité