5-Bromopyrimidine-2-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-cyanopyrimidine, 5-bromo-pyrimidine-2-carbonitile
OR3247-1G OR3247-5G
APOSOR3247-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3247-1G APOSOR3247-5G
5-Bromopyrimidine-2-carbonitrile
5-Bromopyrimidine-2-carbonitrile
Formule: C₅H₂BrN₃
MW: 183,99 g/mol
Point de fusion: 121…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02940446
Numéro CAS: 38275-57-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité