4-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32488-1G OR32488-5G
APOSOR32488-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR32488-1G APOSOR32488-5G
4-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
4-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carbaldehyde
Formule: C₁₀H₅ClO₃
MW: 208,6 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00179896
Numéro CAS: 50329-91-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité