3,5-Dichlorophénylhydrazinium chlorure 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(3,5-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride, 3,5-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
OR3249-100G
APOSOR3249-100GEA 130 EUR InStock
APOSOR3249-100G
3,5-Dichlorophénylhydrazinium chlorure 98%
3,5-Dichlorophénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₇Cl₃N₂
MW: 213,49 g/mol
Point de fusion: 204…210 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012938
Numéro CAS: 63352-99-8
EINECS: 264-109-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité