1-(6,7-Dichloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)-1-ethanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32490-1G OR32490-5G
APOSOR32490-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR32490-1G APOSOR32490-5G
1-(6,7-Dichloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)-1-ethanone 95%
1-(6,7-Dichloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)-1-ethanone
Formule: C₁₀H₈Cl₂O₃
MW: 247,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03791175
Numéro CAS: 166816-11-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité