1-Isopropenyl-2-benzimidazolidinone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
APOSOR32517-5GEA 241 EUR InStock
APOSOR32517-5G APOSOR32517-25G
1-Isopropenyl-2-benzimidazolidinone 97%
1-Isopropenyl-2-benzimidazolidinone
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,203 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00218253
Numéro CAS: 52099-72-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité