5-Chloro-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32534-1G OR32534-5G
APOSOR32534-1GEA 299 EUR InStock
APOSOR32534-1G APOSOR32534-5G
5-Chloro-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole 95%
5-Chloro-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole
Formule: C₈H₅ClN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100225
Numéro CAS: 53646-00-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité