Methyl-2-amino-2-(4-chlorophenyl)acetate hydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-amino-2-(4-chlorophenyl)acetate hydrochloride
OR32590-25G OR32590-5G
APOSOR32590-25GEA 470 EUR InStock
APOSOR32590-25G APOSOR32590-5G
Methyl-2-amino-2-(4-chlorophenyl)acetate hydrochloride 97%
Methyl-2-amino-2-(4-chlorophenyl)acetate hydrochloride
Formule: C₉H₁₁Cl₂NO₂
MW: 236,1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00196831
Numéro CAS: 42718-19-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité