Ethyl-2-cyclohexylidenacetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-cyclohexylideneacetate
OR32656-1G OR32656-5G
APOSOR32656-1GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR32656-1G APOSOR32656-5G
Ethyl-2-cyclohexylidenacetate 95%
Ethyl-2-cyclohexylidenacetate
Formule: C₁₀H₁₆O₂
MW: 168,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00963857
Numéro CAS: 1552-92-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité