(1-Phenyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32719-1G OR32719-5G OR32719-25G
APOSOR32719-1GEA 176 EUR InStock
APOSOR32719-1G APOSOR32719-5G APOSOR32719-25G
(1-Phenyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol 97%
(1-Phenyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methanol
Formule: C₉H₉N₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100214
Numéro CAS: 103755-58-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité