Nicotinanilide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-Phenylpyridine-3-carboxamide
OR32725-5G OR32725-1G
APOSOR32725-5GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR32725-5G APOSOR32725-1G
Nicotinanilide 95%
Nicotinanilide
Formule: C₁₂H₁₀N₂O
MW: 198,23 g/mol
Point de fusion: 119…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023572
Numéro CAS: 1752-96-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité