6-Chloro-2H-chromene-3-carbonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32728-1G OR32728-5G
APOSOR32728-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR32728-1G APOSOR32728-5G
6-Chloro-2H-chromene-3-carbonitrile 95%
6-Chloro-2H-chromene-3-carbonitrile
Formule: C₁₀H₆ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052359
Numéro CAS: 57543-67-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité