6-Methoxy-2H-chromene-3-carbonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32729-1G OR32729-5G
APOSOR32729-1GEA 163 EUR InStock
APOSOR32729-1G APOSOR32729-5G
6-Methoxy-2H-chromene-3-carbonitrile 95%
6-Methoxy-2H-chromene-3-carbonitrile
Formule: C₁₁H₉NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00202032
Numéro CAS: 57543-71-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité