N-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-2-oxiranecarboxamide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32747-1G OR32747-5G
APOSOR32747-1GEA 336 EUR InStock
APOSOR32747-1G APOSOR32747-5G
N-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-2-oxiranecarboxamide 95%
N-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-2-oxiranecarboxamide
Formule: C₁₀H₁₀ClNO₂
MW: 211,65 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00232082
Numéro CAS: 65925-79-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité