3-Bromo-4-oxo-4-phenylbutanoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32751-1G
APOSOR32751-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR32751-1G
3-Bromo-4-oxo-4-phenylbutanoic acid 95%
3-Bromo-4-oxo-4-phenylbutanoic acid
Formule: C₁₀H₉BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00086369
Numéro CAS: 53515-22-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité