Methyl[(4-methylphenyl)methylene]ammoniumolate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (Z)-Methyl[(4-methylphenyl)methylidene]oxidoazanium
OR32753-1G OR32753-5G
APOSOR32753-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR32753-1G APOSOR32753-5G
Methyl[(4-methylphenyl)methylene]ammoniumolate 95%
Methyl[(4-methylphenyl)methylene]ammoniumolate
Formule: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00231569
Numéro CAS: 16089-63-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité