4-[(Dimethylamino)methylene]-2-phenyl-1,3-oxazol-5(4H)-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (4E)-4-[(Dimethylamino)methylidene]-2-phenyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-5-one
OR32757-1G OR32757-5G
APOSOR32757-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR32757-1G APOSOR32757-5G
4-[(Dimethylamino)methylene]-2-phenyl-1,3-oxazol-5(4H)-one 95%
4-[(Dimethylamino)methylene]-2-phenyl-1,3-oxazol-5(4H)-one
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂
MW: 216,24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00832526
Numéro CAS: 51254-00-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité