(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)methylmethyl ether 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-6-(methoxymethyl)-2-phenylpyrimidine
OR32761-1G
APOSOR32761-1GEA 393 EUR InStock
APOSOR32761-1G
(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)methylmethyl ether 95%
(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)methylmethyl ether
Formule: C₁₂H₁₁ClN₂O
MW: 234,69 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00794769
Numéro CAS: 325685-59-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité