4-Bromothiophène-3-carbaldéhyde
Attention
OR3277-1G OR3277-5G
APOSOR3277-1GEA 115 EUR InStock
APOSOR3277-1G APOSOR3277-5G
4-Bromothiophène-3-carbaldéhyde
4-Bromothiophène-3-carbaldéhyde
Formule: C₅H₃BrOS
MW: 191,05 g/mol
Point d'ébullition: 96 °C/5mmHg
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01318960
Numéro CAS: 18791-78-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité