2-(4-Piperidinyl)-1,3-benzothiazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32774-1G
APOSOR32774-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR32774-1G
2-(4-Piperidinyl)-1,3-benzothiazole 95%
2-(4-Piperidinyl)-1,3-benzothiazole
Formule: C₁₂H₁₄N₂S
MW: 218,32 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01815501
Numéro CAS: 51784-73-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité