3-(tert-Butoxy)-6-chloropyridazine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32780-5G
APOSOR32780-5GEA 127 EUR InStock
APOSOR32780-5G
3-(tert-Butoxy)-6-chloropyridazine 95%
3-(tert-Butoxy)-6-chloropyridazine
Formule: C₈H₁₁ClN₂O
MW: 186,6400 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425769
Numéro CAS: 17321-24-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité