Ethyl-1-(5-formyl-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32796-1G OR32796-5G
APOSOR32796-1GEA 306 EUR InStock
APOSOR32796-1G APOSOR32796-5G
Ethyl-1-(5-formyl-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-1-(5-formyl-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylate
Formule: C₁₄H₁₈N₂O₃
MW: 262,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973727
Numéro CAS: 886360-68-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité