1-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR32799-1G OR32799-5G
APOSOR32799-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR32799-1G APOSOR32799-5G
1-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone 95%
1-(4-Chlorophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01570063
Numéro CAS: 27993-56-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité