Alcool 4-tert-butylbenzylique 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR3280-100G OR3280-10G OR3280-25G
APOSOR3280-100GEA 125 EUR InStock
APOSOR3280-100G APOSOR3280-10G APOSOR3280-25G
Alcool 4-tert-butylbenzylique 98%
Alcool 4-tert-butylbenzylique
Formule: C₁₁H₁₆O
Point d'ébullition: 139…140 °C/20mmHg
Densité: 0.928 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004662
Numéro CAS: 877-65-6
EINECS: 212-894-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité