2-Iodophenyl acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32806-1G OR32806-25G OR32806-5G
APOSOR32806-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR32806-1G APOSOR32806-25G APOSOR32806-5G
2-Iodophenyl acetate 95%
2-Iodophenyl acetate
Formule: C₈H₇IO₂
MW: 262,0445 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07780625
Numéro CAS: 32865-61-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité