6-(tert-Butyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32810-1G OR32810-5G
APOSOR32810-1GEA 336 EUR InStock
APOSOR32810-1G APOSOR32810-5G
6-(tert-Butyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one 95%
6-(tert-Butyl)-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formule: C₁₂H₁₅NO₂
MW: 205,26 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03830266
Numéro CAS: 6238-96-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité