5-Bromo-3-methylbenzene-1,2-diamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32811-25G
APOSOR32811-25GEA 177 EUR InStock
APOSOR32811-25G
5-Bromo-3-methylbenzene-1,2-diamine 97%
5-Bromo-3-methylbenzene-1,2-diamine
Formule: C₇H₉BrN₂
MW: 201,0600 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06411036
Numéro CAS: 76153-06-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité