1-[(Ammoniooxy)methyl]-2,4-dichlorobenzene chloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: O-(2,4-Dichlorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride, O-[(2,4-Dichlorophenyl)methyl]hydroxylamine hydrochloride
OR32823-1G OR32823-5G
APOSOR32823-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR32823-1G APOSOR32823-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2,4-dichlorobenzene chloride 95%
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2,4-dichlorobenzene chloride
Formule: C₇H₈Cl₃NO
MW: 228,5000 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01114586
Numéro CAS: 51572-93-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité