1-(3-Chlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-[(3-Chlorophenyl)methyl]-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
OR32831-1G OR32831-5G OR32831-25G
APOSOR32831-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR32831-1G APOSOR32831-5G APOSOR32831-25G
1-(3-Chlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-(3-Chlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formule: C₁₃H₁₀ClNO₃
MW: 263,68 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00139984
Numéro CAS: 338754-68-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité