1-Phenyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32841-1G OR32841-5G
APOSOR32841-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR32841-1G APOSOR32841-5G
1-Phenyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde 95%
1-Phenyl-1H-1,2,3-triazole-4-carbaldehyde
Formule: C₉H₇N₃O
Point de fusion: 98.5…99…5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00100219
Numéro CAS: 34296-51-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité