6,7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32842-1G OR32842-5G
APOSOR32842-1GEA 58.2 EUR InStock
APOSOR32842-1G APOSOR32842-5G
6,7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone 95%
6,7-Dihydro-4(5H)-benzofuranone
Formule: C₈H₈O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00215511
Numéro CAS: 16806-93-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité