2-(3-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)acrylaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (2Z)-2-(3-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-enal
OR32855-1G OR32855-5G
APOSOR32855-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR32855-1G APOSOR32855-5G
2-(3-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)acrylaldehyde 95%
2-(3-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)acrylaldehyde
Formule: C₁₁H₁₂ClNO
MW: 209,68 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04125587
Numéro CAS: 86723-63-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité