2-Méthyl-1-naphtylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methylnaphthalen-1-amine, 2-Methyl-1-naphthylamine
OR32890-1G OR32890-5G
APOSOR32890-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR32890-1G APOSOR32890-5G
2-Méthyl-1-naphtylamine 95%
1-Amino-2-methylnaphthalene
Formule: C₁₁H₁₁N
MW: 157,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059135
Numéro CAS: 2246-44-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité