trans-4-(Boc-amino)cyclohexanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl (trans-4-hydroxycyclohexyl)carbamate, trans-4-Aminocyclohexan-1-ol, N-BOC protected
OR3290-5G
APOSOR3290-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR3290-5G
trans-4-(Boc-amino)cyclohexanol 98%
trans-4-(Boc-amino)cyclohexanol
Formule: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215,28 g/mol
Point de fusion: 169…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03844613
Numéro CAS: 111300-06-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité