2-Chloro-5-methoxyphenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR3294-25G OR3294-5G OR3294-100G
APOSOR3294-25GEA 109 EUR InStock
APOSOR3294-25G APOSOR3294-5G APOSOR3294-100G
2-Chloro-5-methoxyphenol 95%
2-Chloro-5-methoxyphenol
Formule: C₇H₇ClO₂
Point d'ébullition: 125 °C/10mmHg
Densité: 1.31 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00086345
Numéro CAS: 18113-04-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité