4-(4-Methylphenyl)-1,2-dihydrophthalazin-1-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR32943-1G OR32943-5G
APOSOR32943-1GEA 270 EUR InStock
APOSOR32943-1G APOSOR32943-5G
4-(4-Methylphenyl)-1,2-dihydrophthalazin-1-one 97%
4-(4-Methylphenyl)-1,2-dihydrophthalazin-1-one
Formule: C₁₅H₁₂N₂O
MW: 236,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00222976
Numéro CAS: 51334-85-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité